Merck
COM448686682
Combi-Blocks, Inc.
5-tert-butyl 6-methyl (6S)-3H,4H,6H,7H-imidazo[4,5-c]pyridine-5,6-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥112,800
5 G
¥288,300
ベンダーカタログ番号: YC-1618-1G
¥112,800
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥112,800
5 G
¥288,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: YC-1618-1G
¥112,800
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-(tert-butyl) 6-methyl (S)-3,4,6,7-tetrahydro-5H-imidazo[4,5-c]pyridine-5,6-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19N3O4/c1-13(2,3)20-12(18)16-6-9-8(14-7-15-9)5-10(16)11(17)19-4/h7,10H,5-6H2,1-4H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
InChI Key
LGMBOMJYCVXRBA-JTQLQIEISA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1618
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1618
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)