Merck
COM448685904
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-(2,5-dimethoxyphenyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥66,000
5 G
¥204,100
ベンダーカタログ番号: YB-4679-1G
¥66,000
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥66,000
5 G
¥204,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: YB-4679-1G
¥66,000
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2',5'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H16O4/c1-18-11-8-9-15(19-2)14(10-11)12-6-4-5-7-13(12)16(17)20-3/h4-10H,1-3H3
InChI Key
AYUNSTUJGSLMOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4679
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4679
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)