Merck
COM448685578
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluoro-4-(4-methylthiophenyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥19,200
1 G
¥35,600
5 G
¥119,800
ベンダーカタログ番号: YB-0731-250MG
¥19,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥19,200
1 G
¥35,600
5 G
¥119,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: YB-0731-250MG
¥19,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-fluoro-4'-(methylsulfanyl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H11FO2S/c1-18-11-5-2-9(3-6-11)10-4-7-12(14(16)17)13(15)8-10/h2-8H,1H3,(H,16,17)
InChI Key
QHLAMQHFOKXKMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-0731
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-0731
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)