Merck
COM448685576
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-4-(3-methylthiophenyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥48,500
1 G
¥95,300
ベンダーカタログ番号: YB-0710-250MG
¥48,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥48,500
1 G
¥95,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.76
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: YB-0710-250MG
¥48,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-chloro-3'-(methylsulfanyl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H11ClO2S/c1-18-11-4-2-3-9(7-11)10-5-6-12(14(16)17)13(15)8-10/h2-8H,1H3,(H,16,17)
InChI Key
GTMNOIXXPJLALF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-0710
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-0710
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)