Merck
COM448685478
Combi-Blocks, Inc.
5-Methoxy-3-(3-methoxyphenyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥147,900
ベンダーカタログ番号: YA-9559-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥147,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: YA-9559-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3',5-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H14O4/c1-18-13-5-3-4-10(7-13)11-6-12(15(16)17)9-14(8-11)19-2/h3-9H,1-2H3,(H,16,17)
InChI Key
KZTXLLYIVFEMLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-9559
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-9559
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)