Merck
COM448685320
Combi-Blocks, Inc.
5-(3,5-Dichlorophenyl)picolinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥136,200
5 G
¥288,300
ベンダーカタログ番号: YA-7883-1G
¥136,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥136,200
5 G
¥288,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: YA-7883-1G
¥136,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-(3,5-dichlorophenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H7Cl2NO2/c13-9-3-8(4-10(14)5-9)7-1-2-11(12(16)17)15-6-7/h1-6H,(H,16,17)
InChI Key
GIDXNGGKTSSOGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7883
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7883
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)