Merck
COM448685278
Combi-Blocks, Inc.
6-(2,4-Difluorophenyl)nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥59,000
1 G
¥136,200
ベンダーカタログ番号: YA-6707-250MG
¥59,000
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥59,000
1 G
¥136,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: YA-6707-250MG
¥59,000
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-(2,4-difluorophenyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H7F2NO2/c13-8-2-3-9(10(14)5-8)11-4-1-7(6-15-11)12(16)17/h1-6H,(H,16,17)
InChI Key
PFOATVDDIXDITI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6707
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6707
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)