Merck
COM448685059
Combi-Blocks, Inc.
3-(3-Trifluoromethoxyphenyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥54,300
5 G
¥194,700
ベンダーカタログ番号: YA-1835-1G
¥54,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥54,300
5 G
¥194,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: YA-1835-1G
¥54,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3'-(trifluoromethoxy)[1,1'-biphenyl]-3-ol
Inchi Code
1S/C13H9F3O2/c14-13(15,16)18-12-6-2-4-10(8-12)9-3-1-5-11(17)7-9/h1-8,17H
InChI Key
LIMNXHCEZHSIJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1835
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1835
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)