Merck
COM448685037
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Trifluoromethylphenyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥20,400
5 G
¥47,300
25 G
¥166,600
ベンダーカタログ番号: YA-1771-1G
¥20,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥20,400
5 G
¥47,300
25 G
¥166,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: YA-1771-1G
¥20,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-ol
Inchi Code
1S/C13H9F3O/c14-13(15,16)10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)17/h1-8,17H
InChI Key
ROYWNPVVVXHAHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1771
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1771
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)