Merck
COM448684887
Combi-Blocks, Inc.
4-(5-Carboxy-2-fluorophenyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥147,900
ベンダーカタログ番号: YA-1266-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥147,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: YA-1266-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-fluoro[1,1'-biphenyl]-3,4'-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9FO4/c15-12-6-5-10(14(18)19)7-11(12)8-1-3-9(4-2-8)13(16)17/h1-7H,(H,16,17)(H,18,19)
InChI Key
VBAURUWJCUZANA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1266
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1266
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)