Merck
COM448684886
Combi-Blocks, Inc.
3-(5-Carboxy-2-fluorophenyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥54,300
5 G
¥194,700
ベンダーカタログ番号: YA-1265-1G
¥54,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥54,300
5 G
¥194,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: YA-1265-1G
¥54,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-fluoro[1,1'-biphenyl]-3,3'-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9FO4/c15-12-5-4-10(14(18)19)7-11(12)8-2-1-3-9(6-8)13(16)17/h1-7H,(H,16,17)(H,18,19)
InChI Key
IEJDNRSWYBPIET-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1265
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1265
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)