Merck
COM448684473
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 1-isopropyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥147,900
ベンダーカタログ番号: WZ-9319-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥147,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: WZ-9319-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 1-isopropyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c1-4-17-13(16)10-5-6-12-11(7-10)14-8-15(12)9(2)3/h5-9H,4H2,1-3H3
InChI Key
REWGFANBMHYIAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9319
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9319
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)