Merck
COM448684309
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1-tert-butyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,500
5 G
¥49,600
10 G
¥73,000
25 G
¥119,800
ベンダーカタログ番号: WZ-9081-1G
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,500
5 G
¥49,600
10 G
¥73,000
25 G
¥119,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: WZ-9081-1G
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 1-tert-butyl-2-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H18N2O2/c1-9-15-11-8-10(13(17)18-5)6-7-12(11)16(9)14(2,3)4/h6-8H,1-5H3
InChI Key
RGHLNYMCIDPRRB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9081
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9081
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)