Merck
COM448684292
Combi-Blocks, Inc.
5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-2-14-8-3-4-9(11(12)13)7(5-8)6-10/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
FKHDQGBZQJRJNV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9058
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9058
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)