Merck
COM448683377
Combi-Blocks, Inc.
2-[(2-Aminophenyl)amino]ethanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,500
5 G
¥49,600
10 G
¥73,000
25 G
¥119,800
ベンダーカタログ番号: ST-8591-1G
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,500
5 G
¥49,600
10 G
¥73,000
25 G
¥119,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.66
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: ST-8591-1G
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(2-aminoanilino)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O.ClH/c9-7-3-1-2-4-8(7)10-5-6-11;/h1-4,10-11H,5-6,9H2;1H
InChI Key
QWAKCGWFHCRXBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-8591
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-8591
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)