Merck
COM448682293
Combi-Blocks, Inc.
4-(Pyridin-3-ylmethoxy)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥21,500
1 G
¥46,100
5 G
¥121,000
ベンダーカタログ番号: ST-6831-250MG
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥21,500
1 G
¥46,100
5 G
¥121,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: ST-6831-250MG
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(3-pyridinylmethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c15-9-11-3-5-13(6-4-11)16-10-12-2-1-7-14-8-12/h1-9H,10H2
InChI Key
OZLAHUVAOGTVKY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-6831
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-6831
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)