Merck
COM448673087
Combi-Blocks, Inc.
3-(5-Bromothiazol-2-yloxy)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥49,600
5 G
¥119,800
10 G
¥204,100
25 G
¥400,600
ベンダーカタログ番号: SS-3564-1G
¥49,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥49,600
5 G
¥119,800
10 G
¥204,100
25 G
¥400,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: SS-3564-1G
¥49,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-[(5-bromo-1,3-thiazol-2-yl)oxy]phenol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2S/c10-8-5-11-9(14-8)13-7-3-1-2-6(12)4-7/h1-5,12H
InChI Key
HOOYSVYDGWBXRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3564
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3564
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)