Merck
COM448669529
Combi-Blocks, Inc.
2-(N-BOC-Amino)thioanisole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,500
5 G
¥49,600
10 G
¥77,700
ベンダーカタログ番号: SH-5394-1G
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,500
5 G
¥49,600
10 G
¥77,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.34
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: SH-5394-1G
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 2-(methylsulfanyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H17NO2S/c1-12(2,3)15-11(14)13-9-7-5-6-8-10(9)16-4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
InChI Key
BUKWUUUUGKOREC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5394
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5394
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)