Merck
COM448667460
Combi-Blocks, Inc.
3,6-Dimethyl-1-heptyn-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥20,400
5 G
¥52,000
10 G
¥83,100
ベンダーカタログ番号: QG-2041-1G
¥20,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥20,400
5 G
¥52,000
10 G
¥83,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QG-2041-1G
¥20,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,6-dimethyl-1-heptyn-3-ol
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-5-9(4,10)7-6-8(2)3/h1,8,10H,6-7H2,2-4H3
InChI Key
COWFALGRNJAHKW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-2041
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-2041
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)