Merck
COM448666942
Combi-Blocks, Inc.
Nepsilon-carbobenzoxy-nalpha-tosyl-l-lysine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,900
5 G
¥46,100
ベンダーカタログ番号: QF-5873-1G
¥16,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,900
5 G
¥46,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
434.51
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QF-5873-1G
¥16,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2S)-6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}hexanoic acid
Inchi Code
1S/C21H26N2O6S/c1-16-10-12-18(13-11-16)30(27,28)23-19(20(24)25)9-5-6-14-22-21(26)29-15-17-7-3-2-4-8-17/h2-4,7-8,10-13,19,23H,5-6,9,14-15H2,1H3,(H,22,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChI Key
XSWGRGGVKUEBSE-IBGZPJMESA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-5873
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-5873
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)