Merck
COM448666432
Combi-Blocks, Inc.
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.29
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
{[(1E)-1-methoxy-1-propenyl]oxy}(trimethyl)silane
Inchi Code
1S/C7H16O2Si/c1-6-7(8-2)9-10(3,4)5/h6H,1-5H3/b7-6+
InChI Key
RTHAKVSHSCPUGI-VOTSOKGWSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-9908
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-9908
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)