Merck
COM448665924
Combi-Blocks, Inc.
3-Ethoxycarbonyl-5,6-dihydro-2-methyl-4H-pyran
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,400
5 G
¥22,700
25 G
¥53,100
ベンダーカタログ番号: QE-3967-1G
¥13,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,400
5 G
¥22,700
25 G
¥53,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QE-3967-1G
¥13,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 6-methyl-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-3-11-9(10)8-5-4-6-12-7(8)2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
BWVSWJMSYLYIJA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-3967
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-3967
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)