Merck
COM448665882
Combi-Blocks, Inc.
N,N'-Diphenylethylenediamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,400
5 G
¥27,600
25 G
¥67,600
ベンダーカタログ番号: QE-3440-1G
¥13,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,400
5 G
¥27,600
25 G
¥67,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QE-3440-1G
¥13,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N~1~,N~2~-diphenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H16N2.2ClH/c1-3-7-13(8-4-1)15-11-12-16-14-9-5-2-6-10-14;;/h1-10,15-16H,11-12H2;2*1H
InChI Key
WXGQQPQUBSZGIF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-3440
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-3440
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)