Merck
COM448665867
Combi-Blocks, Inc.
P-Toluenesulfonic acid (s)-2-methylbutyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,400
5 G
¥26,200
25 G
¥63,700
ベンダーカタログ番号: QE-3280-1G
¥13,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,400
5 G
¥26,200
25 G
¥63,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.34
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QE-3280-1G
¥13,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2S)-2-methylbutyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C12H18O3S/c1-4-10(2)9-15-16(13,14)12-7-5-11(3)6-8-12/h5-8,10H,4,9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI Key
HPEVJTNZYIMANV-JTQLQIEISA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-3280
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-3280
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)