Merck
COM448665331
Combi-Blocks, Inc.
2-Methylacrylic acid 2-oxo-tetrahydrofuran-3-yl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥26,200
5 G
¥63,700
25 G
¥176,000
ベンダーカタログ番号: QD-8915-1G
¥26,200
在庫状況
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥26,200
5 G
¥63,700
25 G
¥176,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QD-8915-1G
¥26,200
在庫状況
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-oxotetrahydro-3-furanyl 2-methylacrylate
Inchi Code
1S/C8H10O4/c1-5(2)7(9)12-6-3-4-11-8(6)10/h6H,1,3-4H2,2H3
InChI Key
QSUJHKWXLIQKEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-8915
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-8915