Merck
COM448664892
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromophenylhydrazine hydrochloride hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,800
25 G
¥12,200
100 G
¥19,400
500 G
¥66,200
ベンダーカタログ番号: QD-7213-5G
¥9,800
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,800
25 G
¥12,200
100 G
¥19,400
500 G
¥66,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.51
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QD-7213-5G
¥9,800
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2-bromophenyl)hydrazine hydrochloride hydrate
Inchi Code
1S/C6H7BrN2.ClH.H2O/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;;/h1-4,9H,8H2;1H;1H2
InChI Key
JCRKWXLANBZBLD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7213
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7213
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)