Merck
COM448663862
Combi-Blocks, Inc.
2,2'-Dithiodipropionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥18,000
5 G
¥33,200
10 G
¥53,100
ベンダーカタログ番号: QD-3089-1G
¥18,000
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥18,000
5 G
¥33,200
10 G
¥53,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QD-3089-1G
¥18,000
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,2'-disulfanediyldipropanoic acid
Inchi Code
1S/C6H10O4S2/c1-3(5(7)8)11-12-4(2)6(9)10/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
UTDRPUGFHHVEDG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-3089
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-3089
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)