Merck
COM448663825
Combi-Blocks, Inc.
4-Boc-1-[(4-bromobenzene)sulfonyl]homopiperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,200
5 G
¥53,100
ベンダーカタログ番号: QD-2953-1G
¥19,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,200
5 G
¥53,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
419.34
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QD-2953-1G
¥19,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-[(4-bromophenyl)sulfonyl]-1,4-diazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H23BrN2O4S/c1-16(2,3)23-15(20)18-9-4-10-19(12-11-18)24(21,22)14-7-5-13(17)6-8-14/h5-8H,4,9-12H2,1-3H3
InChI Key
RWITZYGOTODACS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2953
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2953
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)