Merck
COM448663084
Combi-Blocks, Inc.
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluorononane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥22,700
5 G
¥60,200
25 G
¥146,700
ベンダーカタログ番号: QD-0140-1G
¥22,700
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥22,700
5 G
¥60,200
25 G
¥146,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QD-0140-1G
¥22,700
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorononane
Inchi Code
1S/C9H11F9/c1-2-3-4-5-6(10,11)7(12,13)8(14,15)9(16,17)18/h2-5H2,1H3
InChI Key
GYDMBTYTWYNRGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-0140
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-0140
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)