Merck
COM448663011
Combi-Blocks, Inc.
2-Ethylhexyl butyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.32
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-ethylhexyl butyrate
Inchi Code
1S/C12H24O2/c1-4-7-9-11(6-3)10-14-12(13)8-5-2/h11H,4-10H2,1-3H3
InChI Key
LFEQNZNCKDNGRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-9956
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-9956
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)