コンテンツへスキップ
Merck

COM448661673

Combi-Blocks, Inc.

2,2-Difluoroethyl difluoroacetate

ログイン組織・契約価格を表示する

サイズを選択してください

1 G
¥29,700
5 G
¥76,500
25 G
¥236,800

ベンダーカタログ番号: QC-8529-1G

¥29,700


14日以内に発送 - Aldrich提携会社より


サイズを選択してください

表示を変更する
1 G
¥29,700
5 G
¥76,500
25 G
¥236,800

About This Item

CAS番号:
分子量:
160.07
MDL番号:

ベンダーカタログ番号: QC-8529-1G

¥29,700


14日以内に発送 - Aldrich提携会社より

Iupac Name

2,2-difluoroethyl difluoroacetate

Inchi Code

1S/C4H4F4O2/c5-2(6)1-10-4(9)3(7)8/h2-3H,1H2

InChI Key

HEYLFMWPYXSIDL-UHFFFAOYSA-N

保管温度

Freezer

Purity

95%

Country of Origin

CN

Product Link

https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-8529

MSDS

https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-8529


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)