Merck
COM448659900
Combi-Blocks, Inc.
Sec-butyl chloroformate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥26,200
25 G
¥63,700
ベンダーカタログ番号: QC-6622-5G
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥26,200
25 G
¥63,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.58
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QC-6622-5G
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
sec-butyl chloridocarbonate
Inchi Code
1S/C5H9ClO2/c1-3-4(2)8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
YSMHTFWPDRJCMN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-6622
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-6622
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)