Merck
COM448658335
Combi-Blocks, Inc.
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥29,700
5 G
¥73,000
ベンダーカタログ番号: QC-4949-1G
¥29,700
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥29,700
5 G
¥73,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.94
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QC-4949-1G
¥29,700
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
(1Z)-1,2-dichloro-3,3,3-trifluoro-1-propene
Inchi Code
1S/C3HCl2F3/c4-1-2(5)3(6,7)8/h1H/b2-1-
InChI Key
ZHJBJVPTRJNNIK-UPHRSURJSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4949
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4949
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)