Merck
COM448655609
Combi-Blocks, Inc.
1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥22,200
5 G
¥47,300
25 G
¥89,400
ベンダーカタログ番号: QC-2042-1G
¥22,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥22,200
5 G
¥47,300
25 G
¥89,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
364.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QC-2042-1G
¥22,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane
Inchi Code
1S/C12H17F9O2/c13-10(14,15)4-1-7-22-9(3-6-12(19,20)21)23-8-2-5-11(16,17)18/h9H,1-8H2
InChI Key
YSHMQRMPKFHHFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-2042
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-2042
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)