Merck
COM448655257
Combi-Blocks, Inc.
8H-Perfluorooctanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥76,500
1 G
¥192,400
ベンダーカタログ番号: QC-1669-250MG
¥76,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥76,500
1 G
¥192,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
396.08
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QC-1669-250MG
¥76,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecafluorooctanoic acid
Inchi Code
1S/C8H2F14O2/c9-1(10)3(11,12)5(15,16)7(19,20)8(21,22)6(17,18)4(13,14)2(23)24/h1H,(H,23,24)
InChI Key
AEBAYKKLSQLBDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-1669
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-1669
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)