Merck
COM448654893
Combi-Blocks, Inc.
6-Amino-1-naphthol-3-sulfonic acid hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,800
25 G
¥13,400
100 G
¥26,200
ベンダーカタログ番号: QC-1294-5G
¥9,800
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,800
25 G
¥13,400
100 G
¥26,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QC-1294-5G
¥9,800
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid hydrate
Inchi Code
1S/C10H9NO4S.H2O/c11-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-10(9)12)16(13,14)15;/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15);1H2
InChI Key
ACNSFTVESQFFAE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-1294
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-1294
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)