Merck
COM448654386
Combi-Blocks, Inc.
Sodium 1-undecanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,500
5 G
¥26,200
25 G
¥56,600
ベンダーカタログ番号: QC-0774-1G
¥14,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,500
5 G
¥26,200
25 G
¥56,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.36
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QC-0774-1G
¥14,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
sodium 1-undecanesulfonate
Inchi Code
1S/C11H24O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(12,13)14;/h2-11H2,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMQUCVJHLWQHT-UHFFFAOYSA-M
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0774
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0774
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)