Merck
COM448653123
Combi-Blocks, Inc.
3-Aminopropyl beta-d-galactopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥37,900
250 MG
¥68,300
1 G
¥159,600
5 G
¥463,800
ベンダーカタログ番号: QB-9441-100MG
¥37,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥37,900
250 MG
¥68,300
1 G
¥159,600
5 G
¥463,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QB-9441-100MG
¥37,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(3-aminopropoxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Inchi Code
1S/C9H19NO6/c10-2-1-3-15-9-8(14)7(13)6(12)5(4-11)16-9/h5-9,11-14H,1-4,10H2/t5-,6+,7+,8-,9-/m1/s1
InChI Key
ATNZYMLQVJTLPA-QMGXLNLGSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-9441
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-9441
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)