Merck
COM448651945
Combi-Blocks, Inc.
trans-4-Aminoadamantan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,500
5 G
¥35,600
10 G
¥62,500
25 G
¥119,800
ベンダーカタログ番号: QB-8166-1G
¥14,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,500
5 G
¥35,600
10 G
¥62,500
25 G
¥119,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QB-8166-1G
¥14,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3R,5S)-4-aminotricyclo[3.3.1.1~3,7~]decan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H17NO/c11-9-7-1-6-2-8(9)5-10(12,3-6)4-7/h6-9,12H,1-5,11H2/t6-,7-,8+,9-,10-
InChI Key
HMPCLMSUNVOZLH-PVKPMHLGSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-8166
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-8166
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)