Merck
COM448651630
Combi-Blocks, Inc.
D-Xylonic acid, calcium salt, hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥29,700
1 G
¥63,700
5 G
¥232,100
ベンダーカタログ番号: QB-7834-250MG
¥29,700
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥29,700
1 G
¥63,700
5 G
¥232,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
406.35
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QB-7834-250MG
¥29,700
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
calcium (2R,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanoate dihydrate
Inchi Code
1S/2C5H10O6.Ca.2H2O/c2*6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;;;/h2*2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,3+,4-;;;/m11.../s1
InChI Key
GJVSLGNILTVKHT-OZFZDKMDSA-L
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-7834
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-7834
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)