Merck
COM448645429
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl beta-l-arabinopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥19,200
1 G
¥27,400
5 G
¥77,700
10 G
¥124,500
25 G
¥288,300
ベンダーカタログ番号: QB-1175-250MG
¥19,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥19,200
1 G
¥27,400
5 G
¥77,700
10 G
¥124,500
25 G
¥288,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QB-1175-250MG
¥19,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
benzyl beta-L-arabinopyranoside
Inchi Code
1S/C12H16O5/c13-9-7-17-12(11(15)10(9)14)16-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-15H,6-7H2/t9-,10-,11+,12-/m0/s1
InChI Key
XUGMDBJXWCFLRQ-YFKTTZPYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-1175
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-1175
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)