Merck
COM448635644
Combi-Blocks, Inc.
3-(Pyrrolidin-1-ylsulfonyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,600
5 G
¥119,800
ベンダーカタログ番号: PY-7052-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,600
5 G
¥119,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PY-7052-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c12-14(13,11-6-1-2-7-11)9-4-3-5-10-8-9/h3-5,8H,1-2,6-7H2
InChI Key
MXJUPPYEPZUGLP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7052
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7052
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)