Merck
COM448635226
Combi-Blocks, Inc.
5-Chloro-3-ethoxy-2-methoxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,500
5 G
¥49,600
25 G
¥119,800
ベンダーカタログ番号: PY-1403-1G
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,500
5 G
¥49,600
25 G
¥119,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.63
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PY-1403-1G
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-chloro-3-ethoxy-2-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2/c1-3-12-7-4-6(9)5-10-8(7)11-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
BLNYKLDTGCZLRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1403
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1403
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)