Merck
COM448635180
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-2-mercapto-5-nitropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,500
5 G
¥42,600
25 G
¥82,400
100 G
¥204,100
ベンダーカタログ番号: PY-1340-1G
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,500
5 G
¥42,600
25 G
¥82,400
100 G
¥204,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PY-1340-1G
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-5-nitro-2-pyridinethiol
Inchi Code
1S/C5H3BrN2O2S/c6-4-1-3(8(9)10)2-7-5(4)11/h1-2H,(H,7,11)
InChI Key
JLXXADZVLHJOSA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1340
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1340
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)