Merck
COM448631875
Combi-Blocks, Inc.
3-Acetyl-7-bromochromen-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥26,200
5 G
¥63,700
10 G
¥105,800
25 G
¥204,100
ベンダーカタログ番号: OT-2944-1G
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥26,200
5 G
¥63,700
10 G
¥105,800
25 G
¥204,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.08
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OT-2944-1G
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-acetyl-7-bromo-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C11H7BrO3/c1-6(13)9-4-7-2-3-8(12)5-10(7)15-11(9)14/h2-5H,1H3
InChI Key
SSYBUBRVVKSXGP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2944
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2944
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)