Merck
COM448631867
Combi-Blocks, Inc.
N-[2-(4-Bromophenyl)ethyl]-2,2-difluoroacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥26,200
5 G
¥63,700
10 G
¥91,700
25 G
¥176,000
100 G
¥428,700
ベンダーカタログ番号: OT-2930-1G
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥26,200
5 G
¥63,700
10 G
¥91,700
25 G
¥176,000
100 G
¥428,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OT-2930-1G
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
N-(4-bromophenethyl)-2,2-difluoroacetamide
Inchi Code
1S/C10H10BrF2NO/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-6-14-10(15)9(12)13/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,15)
InChI Key
KTOYPCVEPWZYGC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2930
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2930
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)