Merck
COM448631783
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-(3-bromophenyl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥54,300
5 G
¥176,000
ベンダーカタログ番号: OT-2821-1G
¥54,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥54,300
5 G
¥176,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OT-2821-1G
¥54,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 2-(3-bromophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-3-14-11(13)8(2)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8H,3H2,1-2H3
InChI Key
BUNIVTOYIVFKSP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2821
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2821
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)