Merck
COM448631774
Combi-Blocks, Inc.
[2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
ベンダーカタログ番号: OT-2806-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OT-2806-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)-N~1~,N~1~-dimethyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C10H15FN2/c1-13(2)10(7-12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,10H,7,12H2,1-2H3
InChI Key
UUQFFOAUNDPGNS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2806
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2806
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)