Merck
COM448631627
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-2-ethylbutanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥30,900
5 G
¥82,400
10 G
¥139,700
ベンダーカタログ番号: OT-2570-1G
¥30,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥30,900
5 G
¥82,400
10 G
¥139,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OT-2570-1G
¥30,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-2-ethylbutanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c1-3-6(7,4-2)5(8)9;/h3-4,7H2,1-2H3,(H,8,9);1H
InChI Key
VEEPAFAJGSCBOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2570
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2570
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)