Merck
COM448631431
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-N-cyclohexylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥26,200
5 G
¥73,000
10 G
¥104,600
ベンダーカタログ番号: OT-2249-1G
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥26,200
5 G
¥73,000
10 G
¥104,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OT-2249-1G
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexylacetamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c9-6-8(11)10-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6,9H2,(H,10,11)
InChI Key
MQLOXQXPTSLRTG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2249
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2249
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)